4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12252-1G OR12252-5G OR12252-10G
APOSOR12252-1GEA 35.1 EUR
APOSOR12252-1G APOSOR12252-5G APOSOR12252-10G
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂O
Smeltpunt: 94…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202888
CAS nummer: 915707-65-2