3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12259-1G OR12259-250MG
APOSOR12259-1GEA 401 EUR
APOSOR12259-1G APOSOR12259-250MG
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline 97%
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702403
CAS nummer: 184098-19-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III