Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: [(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid lithium salt
OR12266-1G OR12266-250MG
APOSOR12266-1GEA 373 EUR
APOSOR12266-1G APOSOR12266-250MG
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Formule: C₁₃H₁₇N₂O₂·Li
MW: 240.227 g/mol
Smeltpunt: 337…348.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09064954
CAS nummer: 915707-44-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III