4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12268-1G OR12268-250MG
APOSOR12268-1GEA 127 EUR
APOSOR12268-1G APOSOR12268-250MG
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₈BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702395
CAS nummer: 627899-90-5
UN: 3259
ADR: 8,III