4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12312-1G OR12312-250MG OR12312-5G
APOSOR12312-1GEA 465 EUR
APOSOR12312-1G APOSOR12312-250MG APOSOR12312-5G
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Formule: C₅H₉N₃
Kookpunt: 104…108 °C (0,2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411536
CAS nummer: 486414-83-9
UN: 2735
ADR: 8,III