3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12369-1G OR12369-5G
APOSOR12369-1GEA 176 EUR
APOSOR12369-1G APOSOR12369-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected
Formule: C₂₂H₁₇NO₅
Smeltpunt: 234…237 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682203
CAS nummer: 176442-21-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III