[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12374-250MG OR12374-1G
APOSOR12374-250MGEA 164 EUR
APOSOR12374-250MG APOSOR12374-1G
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702399
CAS nummer: 934570-45-3
UN: 2735
ADR: 8,III