4-[4-(Aminomethyl)piperidin-1-yl]thieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12375-1G OR12375-250MG
APOSOR12375-1GEA 409 EUR
APOSOR12375-1G APOSOR12375-250MG
4-[4-(Aminomethyl)piperidin-1-yl]thieno[3,2-d]pyrimidine 97%
4-[4-(Aminomethyl)piperidin-1-yl]thieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₁₂H₁₆N₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787494
CAS nummer: 937795-94-3
UN: 3259
ADR: 8,III