3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(3-Carboxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR12385-1G OR12385-250MG
APOSOR12385-1GEA 374 EUR
APOSOR12385-1G APOSOR12385-250MG
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702398
CAS nummer: 628297-55-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III