3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12394-1G OR12394-5G OR12394-10G
APOSOR12394-1GEA 80.4 EUR
APOSOR12394-1G APOSOR12394-5G APOSOR12394-10G
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702351
CAS nummer: 916766-83-1
UN: 3261
ADR: 8,III