4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12413-1G OR12413-250MG
APOSOR12413-1GEA 699 EUR
APOSOR12413-1G APOSOR12413-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine
Formule: C₁₁H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817489
CAS nummer: 885466-44-4
UN: 3259
ADR: 8,III