3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12427-250MG OR12427-1G
APOSOR12427-250MGEA 0 EUR
APOSOR12427-250MG APOSOR12427-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817501
CAS nummer: 941716-85-4
UN: 3261
ADR: 8,III