3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12435-1G OR12435-250MG OR12435-50MG
APOSOR12435-1GEA 402 EUR
APOSOR12435-1G APOSOR12435-250MG APOSOR12435-50MG
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxaldehyde 95%
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxaldehyde
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 93…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817506
CAS nummer: 921938-80-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III