2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12510-1G OR12510-250MG OR12510-5G
APOSOR12510-1GEA 337 EUR
APOSOR12510-1G APOSOR12510-250MG APOSOR12510-5G
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₅N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02663451
CAS nummer: 129540-23-4