2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12520-1G OR12520-5G
APOSOR12520-1GEA 162 EUR
APOSOR12520-1G APOSOR12520-5G
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840008
CAS nummer: 1184994-37-3