1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: trans-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
OR12533-1G OR12533-250MG
APOSOR12533-1GEA 366 EUR
APOSOR12533-1G APOSOR12533-250MG
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
1-[(tert-Butyl)oxycarbonyl]-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₆H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02089475
CAS nummer: 221142-28-5