2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12545-1G OR12545-250MG OR12545-5G
APOSOR12545-1GEA 319 EUR
APOSOR12545-1G APOSOR12545-250MG APOSOR12545-5G
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06202347
CAS nummer: 73568-41-9