[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(4-Chlorophenoxy)phenyl)methanamine hydrochloride, 3-(Aminomethyl)-4-chlorodiphenyl ether hydrochloride, 3-(4-Chlorophenoxy)benzylamine hydrochloride
OR12557-250MG OR12557-1G
APOSOR12557-250MGEA 83.3 EUR
APOSOR12557-250MG APOSOR12557-1G
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride 95%
[3-(4-Chlorophenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₂ClNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02089409
CAS nummer: 1171023-50-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III