3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12558-100MG OR12558-1G OR12558-250MG
APOSOR12558-100MGEA 99.3 EUR
APOSOR12558-100MG APOSOR12558-1G APOSOR12558-250MG
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₉ClO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02089483
CAS nummer: 252873-46-4
UN: 3265
ADR: 8,III