3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Chloro-3'-(chlorosulphonyl)diphenyl ether, 3-(4-Chlorophenoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
OR12560-100MG
OR12560-250MG
OR12560-1G
APOSOR12560-100MGEA
226
EUR
APOSOR12560-100MG
APOSOR12560-250MG
APOSOR12560-1G
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule:
C₁₂H₈Cl₂O₃S MW: 303.161 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02089485 CAS nummer: 501697-55-8 UN: 1759 ADR: 8 III |