3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-(Chlorosulphonyl)-4'-methyldiphenyl ether, 4-[3-(Chlorosulphonyl)phenoxy]toluene
OR12564-100MG
OR12564-250MG
APOSOR12564-100MGEA
304
EUR
APOSOR12564-100MG
APOSOR12564-250MG
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule:
C₁₃H₁₁ClO₃S MW: 282.743 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02089489 CAS nummer: 885950-86-7 UN: 3261 ADR: 8 III |