N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12593-1G OR12593-5G OR12593-10G
APOSOR12593-1GEA 161 EUR
APOSOR12593-1G APOSOR12593-5G APOSOR12593-10G
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₇N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445574
CAS nummer: 148252-36-2