5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12623-1G OR12623-250MG
APOSOR12623-1GEA 325 EUR
APOSOR12623-1G APOSOR12623-250MG
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699178
CAS nummer: 58364-97-9