3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12628-1G OR12628-250MG
APOSOR12628-1GEA 468 EUR
APOSOR12628-1G APOSOR12628-250MG
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole 95%
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04968783
CAS nummer: 137890-04-1