4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12640-1G OR12640-250MG OR12640-50MG
APOSOR12640-1GEA 468 EUR
APOSOR12640-1G APOSOR12640-250MG APOSOR12640-50MG
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₂ClN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02089431
CAS nummer: 518357-42-1