5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
OR1268-1G OR1268-250MG OR1268-5G
APOSOR1268-1GEA 73 EUR
APOSOR1268-1G APOSOR1268-250MG APOSOR1268-5G
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole
Formule: C₁₁H₈BrNO₂
Smeltpunt: 109…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173898
CAS nummer: 14731-14-7
UN: 3261
ADR: 8,III