2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12694-250MG OR12694-1G
APOSOR12694-250MGEA 512 EUR
APOSOR12694-250MG APOSOR12694-1G
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride
Formule: C₁₂H₁₈N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445576
CAS nummer: 31788-96-2