2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(2-Amino-2-phenylethyl)morpholine, α-[(Morpholin-4-yl)methyl]benzylamine
OR12713-100MG OR12713-1G OR12713-250MG
APOSOR12713-100MGEA 106 EUR
APOSOR12713-100MG APOSOR12713-1G APOSOR12713-250MG
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂O
Kookpunt: 130…134 °C (2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01862532
CAS nummer: 38060-08-1
UN: 2735
ADR: 8,III