Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12793-1G OR12793-250MG
APOSOR12793-1GEA 249 EUR
APOSOR12793-1G APOSOR12793-250MG
Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Biphenyl-2-sulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₉ClO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02246591
CAS nummer: 2688-90-6
UN: 3261
ADR: 8,III