3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12857-100MG OR12857-250MG
APOSOR12857-100MGEA 380 EUR
APOSOR12857-100MG APOSOR12857-250MG
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
3-(2-Chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂ClNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840094
CAS nummer: 1172507-31-1