[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Methoxyphenoxy)benzylamine hydrochloride, 3-(Aminomethyl)-4'-methoxydiphenyl ether hydrochloride
OR12859-1G OR12859-250MG
APOSOR12859-1GEA 876 EUR
APOSOR12859-1G APOSOR12859-250MG
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₅NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840098
CAS nummer: 154108-33-5