4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[(Piperidin-4-yl)methyl]anisole hydrochloride
OR12871-1G OR12871-250MG OR12871-5G
APOSOR12871-1GEA 199 EUR
APOSOR12871-1G APOSOR12871-250MG APOSOR12871-5G
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840137
CAS nummer: 37581-27-4