4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[(Piperidin-4-yl)methyl]toluene hydrochloride
OR12875-1G OR12875-250MG
APOSOR12875-1GEA 328 EUR
APOSOR12875-1G APOSOR12875-250MG
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Methylbenzyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉N·ClH
Smeltpunt: 202…211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840141
CAS nummer: 165110-20-3