3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[(Pyridin-3-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR12879-1G OR12879-250MG
APOSOR12879-1GEA 1150 EUR
APOSOR12879-1G APOSOR12879-250MG
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride 95%
3-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
MW: 249.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840135
CAS nummer: 1172053-95-0