4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR12880-250MG OR12880-500MG
APOSOR12880-250MGEA 211 EUR
APOSOR12880-250MG APOSOR12880-500MG
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
MW: 249.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840136
CAS nummer: 1172465-66-5