4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12886-1G OR12886-5G
APOSOR12886-1GEA 257 EUR
APOSOR12886-1G APOSOR12886-5G
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride 95+%
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO₂S·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840151
CAS nummer: 1172500-91-2