2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12896-100MG OR12896-250MG OR12896-1G
APOSOR12896-100MGEA 145 EUR
APOSOR12896-100MG APOSOR12896-250MG APOSOR12896-1G
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
2-[(Pyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₁H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840028
CAS nummer: 887344-43-6