2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12944-1G OR12944-5G
APOSOR12944-1GEA 509 EUR
APOSOR12944-1G APOSOR12944-5G
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00439674
CAS nummer: 6325-68-4