4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-[(Pyridin-4-yl)oxy]piperidine dihydrochloride
OR13003-1G OR13003-250MG
APOSOR13003-1GEA 872 EUR
APOSOR13003-1G APOSOR13003-250MG
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄N₂O·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117748
CAS nummer: 1171481-61-0