1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR13103-1G
OR13103-250MG
OR13103-5G
APOSOR13103-1GEA
132
EUR
APOSOR13103-1G
APOSOR13103-250MG
APOSOR13103-5G
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Formule:
C₃₀H₁₈ Smeltpunt: 141…147 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01861404 CAS nummer: 118688-56-5 |