4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(2-Methoxycarbonylethyl)phenylboronic acid, (4-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronic acid
OR13106-1G OR13106-250MG
APOSOR13106-1GEA 203 EUR
APOSOR13106-1G APOSOR13106-250MG
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BO₄
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115640
CAS nummer: 850568-44-4