N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13180-1G OR13180-250MG
APOSOR13180-1GEA 26.3 EUR
APOSOR13180-1G APOSOR13180-250MG
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Smeltpunt: 218…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06407995
CAS nummer: 19499-60-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable