8-Hydroxy-6-nitroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13235-100MG OR13235-250MG
APOSOR13235-100MGEA 42.4 EUR
APOSOR13235-100MG APOSOR13235-250MG
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
Formule: C₉H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466084
CAS nummer: 16727-28-9