3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13244-10G OR13244-1G OR13244-5G
APOSOR13244-10GEA 351 EUR
APOSOR13244-10G APOSOR13244-1G APOSOR13244-5G
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01871309
CAS nummer: 102872-33-3