2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13308-100MG OR13308-250MG
APOSOR13308-100MGEA 125 EUR
APOSOR13308-100MG APOSOR13308-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
Kookpunt: 190…191 °C (17 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01566912
CAS nummer: 88372-33-2