1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)methylamine dihydrochloride
OR13424-100MG OR13424-1G OR13424-250MG
APOSOR13424-100MGEA 121 EUR
APOSOR13424-100MG APOSOR13424-1G APOSOR13424-250MG
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Formule: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00227022
CAS nummer: 140845-50-7