6-Amino-1H-indazole-7-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR13445-1G OR13445-250MG
APOSOR13445-1GEA 521 EUR
APOSOR13445-1G APOSOR13445-250MG
6-Amino-1H-indazole-7-carboxylic acid
6-Amino-1H-indazole-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03856017
CAS nummer: 73907-95-6