5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Carboxy-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
OR13446-1G OR13446-5G OR13446-100MG
APOSOR13446-1GEA 125 EUR
APOSOR13446-1G APOSOR13446-5G APOSOR13446-100MG
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₉N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00461394
CAS nummer: 300691-07-0