Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate
OR1349-1G OR1349-250MG
APOSOR1349-1GEA 32.2 EUR
APOSOR1349-1G APOSOR1349-250MG
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate
Formule: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245.073 g/mol
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659894
CAS nummer: 850429-51-5