3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR1362-1G OR1362-250MG
APOSOR1362-1GEA 176 EUR
APOSOR1362-1G APOSOR1362-250MG
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₇ClN₂O₃S
MW: 258.681 g/mol
Smeltpunt: 67…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797486
CAS nummer: 10185-62-3
UN: 3261
ADR: 8 II